Merck
Y0000299
Fluphenazin-sulfoxid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Fluphenazin-sulphoxid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H26F3N3O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
453.52
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
fluphenazine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC(F)(F)c1cc2c(cc1)[S](=O)c3c(cccc3)N2CCCN4CCN(CC4)CCO
InChI
1S/C22H26F3N3O2S/c23-22(24,25)17-6-7-21-19(16-17)28(18-4-1-2-5-20(18)31(21)30)9-3-8-26-10-12-27(13-11-26)14-15-29/h1-2,4-7,16,29H,3,8-15H2
InChIKey
UFPPOFUTIWYLNR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Fluphenazine sulfoxide EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 1A
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
S R Marder et al.
The British journal of psychiatry : the journal of mental science, 158, 658-665 (1991-05-01)
The levels of fluphenazine and fluphenazine sulphoxide in schizophrenic patients who were randomly assigned to receive either 5 mg or 25 mg of fluphenazine decanoate every two weeks were monitored. Patients treated with 25 mg of fluphenazine decanoate required three
K K Midha et al.
Psychopharmacology, 93(3), 369-373 (1987-01-01)
Highly sensitive radioimmunoassays were applied to study the sulfoxidation of fluphenazine in 30 schizophrenic patients maintained on either 5 mg or 25 mg fluphenazine decanoate by intramuscular injection every 14 days over a period of 6 months. The presence of
K K Midha et al.
Journal of psychiatry & neuroscience : JPN, 19(4), 254-264 (1994-07-01)
This review covers some recent work on: 1. The effects of route of administration on the pharmacokinetics of fluphenazine and some of its metabolites; 2. The clinical pharmacokinetics of fluphenazine in acute patients medicated with oral fluphenazine; 3. The clinical
K K Midha et al.
Journal of pharmacological methods, 19(1), 63-74 (1988-03-01)
Antisera to fluphenazine sulfoxide were raised in New Zealand white rabbits to an immunogen synthesized by covalent linkage of bovine serum albumin to 10-[[3-[4-(4-carboxybutyl)-1-piperazinyl] propyl]]-2-trifluoromethyl-10H-phenothiazine 5-sulfoxide. With use of an antiserum, a radioimmunoassay for fluphenazine sulfoxide was developed that is