Wichtige Dokumente
Y0000232
Dihydralazin für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Dihydralazin-Sulfat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
dihydralazine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OS(O)(=O)=O.NNC1=NNC(=N/N)\c2ccccc12
InChI
1S/C8H10N6.H2O4S/c9-11-7-5-3-1-2-4-6(5)8(12-10)14-13-7;1-5(2,3)4/h1-4H,9-10H2,(H,11,13)(H,12,14);(H2,1,2,3,4)
InChIKey
BWHAMWGGORIDBK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)