Y0000166
Tribenosid Unreinheit A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
3,5,6-tri-O-Benzyl-1,2-O-(1-methylethyldien)-α-D-glucofuranose
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
tribenoside
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C30H34O6/c1-30(2)35-28-27(33-20-24-16-10-5-11-17-24)26(34-29(28)36-30)25(32-19-23-14-8-4-9-15-23)21-31-18-22-12-6-3-7-13-22/h3-17,25-29H,18-21H2,1-2H3/t25-,26-,27+,28-,29-/m1/s1
InChIKey
RNPMTPOOMRPILB-XYPQWYOHSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)