Wichtige Dokumente
Y0000117
Halofantrin -hydrochlorid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
1,3-Dichlor-α-[2-(dibutylamino)-ethyl]-6-(trifluormethyl)-9-phenanthrenmethanol -hydrochlorid, Halfan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
halofantrine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.CCCCN(CCCC)CCC(O)c1cc2c(Cl)cc(Cl)cc2c3cc(ccc13)C(F)(F)F
InChI
1S/C26H30Cl2F3NO.ClH/c1-3-5-10-32(11-6-4-2)12-9-25(33)23-16-22-21(14-18(27)15-24(22)28)20-13-17(26(29,30)31)7-8-19(20)23;/h7-8,13-16,25,33H,3-6,9-12H2,1-2H3;1H
InChIKey
WANGFTDWOFGECH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)