Wichtige Dokumente
Y0000093
Trimetazidin für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
1-(2,3,4-Trimethoxybenzyl)piperazin-Dihydrochlorid -dihydrochlorid, Trimetazidin-dihydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
trimetazidine
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
231-235 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[H].Cl[H].COc1ccc(CN2CCNCC2)c(OC)c1OC
InChI
1S/C14H22N2O3.2ClH/c1-17-12-5-4-11(13(18-2)14(12)19-3)10-16-8-6-15-7-9-16;;/h4-5,15H,6-10H2,1-3H3;2*1H
InChIKey
VYFLPFGUVGMBEP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)