Y0000029
Azaperon
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
1-(4-Fluorphenyl)-4-(4-(2-pyridinyl)-1-piperazinyl)-1-butanon, 4′-Fluor-4-[4-(2-pyridyl)-1-piperazinyl]-butyrophenon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
azaperone
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCN(CC2)c3ccccn3
InChI
1S/C19H22FN3O/c20-17-8-6-16(7-9-17)18(24)4-3-11-22-12-14-23(15-13-22)19-5-1-2-10-21-19/h1-2,5-10H,3-4,11-15H2
InChIKey
XTKDAFGWCDAMPY-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)