Merck
X4251
Supelco
XTT Natriumsalz
analytical standard, ≥90%
Synonym(e):
2,3-Bis-(2-methoxy-4-nitro-5-sulfophenyl)-2H-tetrazolium-5-carboxanilid Inneres Salz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H16N7NaO13S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
673.52
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥90%
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].COc1cc(c(cc1-n2nc(n[n+]2-c3cc(c(cc3OC)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O)C(=O)Nc4ccccc4)S([O-])(=O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C22H17N7O13S2.Na/c1-41-17-8-15(28(31)32)19(43(35,36)37)10-13(17)26-24-21(22(30)23-12-6-4-3-5-7-12)25-27(26)14-11-20(44(38,39)40)16(29(33)34)9-18(14)42-2;/h3-11H,1-2H3,(H2-,23,30,35,36,37,38,39,40);/q;+1/p-1
InChIKey
JACYMBNQPPWQML-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Useful in AIDS and cancer testing.
XTT wurde in Verbindung mit Phenazinmethosulfat (PMS) zum Screenen menschlicher Krebszelllinien verwendet. Der Tetrazoliumfarbstoff wurde auch für die Studie von Pilz-Zellschäden verwendet, sowie zur Prüfung der antimikrobiellen Empfindlichkeit von Staphylokokken, und in der Candida Biofilm-Forschung. Einschränkungen des XTT-Assays wurden berichtet.
Prinzip
XTT wird in lebenden Zellen metabolisch zu einem kolorimetrischen, wasserlöslichen Formazan-Produkt reduziert.
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Self-react. C
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Parsons, J.L., et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 25, 911-911 (1988)
D A Scudiero et al.
Cancer research, 48(17), 4827-4833 (1988-09-01)
We have previously described the application of an automated microculture tetrazolium assay (MTA) involving dimethyl sulfoxide solubilization of cellular-generated 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT)-formazan to the in vitro assessment of drug effects on cell growth (M.C. Alley et al., Proc. Am. Assoc.
Wander José da Silva et al.
Brazilian dental journal, 19(4), 364-369 (2009-01-31)
2, 3-bis (2-methoxy-4-nitro-5-sulfophenyl)-5-[(phenylamino) carbonyl]-2H-tetrazolium hydroxide (XTT) reduction assay has been used to study Candida biofilm formation. However, considering that the XTT reduction assay is dependent on cell activity, its use for evaluating mature biofilms may lead to inaccuracies since biofilm
Cristina Sánchez-Quesada et al.
Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM, 2018, 9473094-9473094 (2018-10-27)
Anti-inflammatory effects of virgin olive oil (VOO) have been described recently, along with its wound healing effect. One of the main minor compounds found in VOO is squalene (SQ), which also possesses preventive effects against skin damage and anti-inflammatory properties.