Merck
W328712
Sigma-Aldrich
Glycin
99%, natural (US), FCC, FG
Synonym(e):
Aminoessigsäure, Aminoethansäure, Glycokoll
About This Item
Lineare Formel:
NH2CH2COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
75.07
FEMA-Nummer:
3287
Beilstein:
635782
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Flavis-Nummer:
17.034
Organoleptisch:
sweet
Qualität:
FG
Halal
Kosher
natural (US)
Biologische Quelle:
corn
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
Biologische Quelle
corn
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
natural (US)
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 170.50
FDA 21 CFR 172.320
Assay
99%
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
mp (Schmelzpunkt)
240 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
sweet
SMILES String
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChIKey
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Hemmender Neurotransmitter im Rückenmark; allosterischer Regulator von NMDA-Rezeptoren.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 6
1 of 6