Merck
W304412
Sigma-Aldrich
L-(+)-Tartarsäure
natural, ≥99.7%, FCC, FG
Synonym(e):
(2R,3R)-(+)-Weinsäure, L-Threarsäure
About This Item
Lineare Formel:
HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.09
FEMA-Nummer:
3044
Beilstein:
1725147
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
8.018
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
Vitis vinifera
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
natural
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 163.110
FDA 21 CFR 163.111
FDA 21 CFR 163.112
FDA 21 CFR 184.1099
Dampfdichte
5.18 (vs air)
Assay
≥99.7%
Selbstzündungstemp.
797 °F
mp (Schmelzpunkt)
170-172 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
odorless
SMILES String
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
InChIKey
FEWJPZIEWOKRBE-JCYAYHJZSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
302.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
150 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1