Merck
W243499
Sigma-Aldrich
Ethylformiat
new
natural, ≥95%, FG
Synonym(e):
Ethyl-formiat
About This Item
Lineare Formel:
HCOOC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.08
FEMA-Nummer:
2434
Beilstein:
906769
MDL-Nummer:
Flavis-Nummer:
09.072
Qualität
FG
Fragrance grade
Kosher
natural
Qualitätsniveau
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU 1334/2008 & 178/2002
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
Dampfdichte
2.5 (vs air)
Dampfdruck
15.16 psi ( 55 °C)
3.79 psi ( 20 °C)
Assay
≥95%
Selbstzündungstemp.
851 °F
Expl.-Gr.
16 %
Brechungsindex
n20/D 1.359 (lit.)
bp
52-54 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−80 °C (lit.)
Dichte
0.921 g/mL at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
ethereal; rum; wine-like
SMILES String
CCOC=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4/h3H,2H2,1H3
InChIKey
WBJINCZRORDGAQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-4.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-20 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)