VISRT1K600
Silikon-Rotationsviskositätsstandards
1003 mPa.s (25.00°C), RT1000
Synonym(e):
Paragon Viscosity Standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Paragon Scientific Ltd
ASTM D 2162
1003 mPa.s(25.00 °C)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
mixture
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
VISRT1K600-600ML | 4061837682469 |