V0100026
Verapamil Unreinheit M
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
5,5′-[[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-ethyl]-imino]-bis-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-(1-methylethyl)-pentanenitril]
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
verapamil
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)