TURB1
1-NTU-Trübungskalibrierstandard – Formazin
certified reference material
Synonym(e):
Trübungskalibrierstandard (1 NTU)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Analysenzertifikat (CofA)
certificate is enclosed in each package
Hersteller/Markenname
RTC TURB1-100
Konzentration
in H2O
Anwendung(en)
environmental
Format
matrix material
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Gravimetrisch hergestellter Standard, in einem durch ISO/IEC 17025 und ISO 17034 akkreditierten Labor gemessen und qualifiziert
- Rückführbar auf die SI- und höheren Standards von NIST
- Der zugewiesene Wert basiert auf der Reinheitsbestimmung durch Massenbilanz und dem gravimetrisch bestimmten Wert
- Die Homogenität wird in Übereinstimmung mit ISO-Guide 35 beurteilt
- Für eine sichere Lieferung in hochdichten Polyethylenflaschen mit Volumina von 100, 500 und 1000 ml erhältlich
- Zur effizienten Prüfung ist ein detailliertes Analysenzertifikat (CoA) mit Informationen zum Verfallsdatum enthalten
- Mit entionisiertem Wasser als Lösungsmittel hergestellt
Sonstige Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)