TAN001
Säurezahl (TAN)-Standard
ASTM D664 (0.10 mg KOH/g), pkg of 1 × 125 g
Synonym(e):
TAN (Total Acid Number)-Standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Agentur
according to ISO 17025
according to ISO 17034
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Verpackung
pkg of 1 × 125 g
Hersteller/Markenname
Paragon Scientific Ltd
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)