Wichtige Dokumente
T1977995
Tricaproin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Glycerin-trihexanoat, 1,2,3-Tricaproyl-glycerin, Glycerin-tricapronat, Tricaproin, Trihexanoin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
tricaproin
Hersteller/Markenname
EDQM
Dichte
0.98 g/mL (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCC)OC(=O)CCCCC
InChI
1S/C21H38O6/c1-4-7-10-13-19(22)25-16-18(27-21(24)15-12-9-6-3)17-26-20(23)14-11-8-5-2/h18H,4-17H2,1-3H3
InChIKey
MAYCICSNZYXLHB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)