STS0007
ECOSURF™ SA-9
Non-ionic surfactant
Synonym(e):
Alcohols ethoxylated propoxylated, Seed oil alcohol ethoxylate 9 EO
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
laboratory grade
Qualitätsniveau
Beschreibung
non-ionic
Form
liquid
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
22 ppm (25°C)
Viskosität
30.225 cSt(40 °C)
Übergangstemp.
pour point 4 °C
cloud point 57 °C (1 wt% actives aq solution)
Löslichkeit
water: freely soluble (some compositions may form gels)
Dichte
0.9831 g/mL at 20 °C
HLB
11 - 13
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Aligned
SMILES String
O(CCCCCC)CCC.O(CCCCCC)CC
InChI
1S/C9H20O.C8H18O/c1-3-5-6-7-9-10-8-4-2;1-3-5-6-7-8-9-4-2/h3-9H2,1-2H3;3-8H2,1-2H3
InChIKey
QTUGCFPIWBMXQE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Superior wetting
- Excellent detergency
- Rapid dissolution & good rinseability
- Low odor
- No gel range
- Outstanding formulation & handling properties
- Readily biodegradable (OECD 301)
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)