Merck
SRE0098
Sigma-Aldrich
Albumin aus Rinderserum
≥98%, New Zealand origin, ≤3 EU/mg endotoxin, western blot: suitable, electrophoresis: suitable, ELISA: suitable
Synonym(e):
Albumin Rinderserum, BSA, Cohn-Fraktion V, Rinderalbumin
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
product name
Albumin aus Rinderserum, heat shock fraction, New Zealand origin, protease free, IgG free, fatty acid free, Ph 7.0, ≥98%
Assay
≥98%
Form
lyophilized powder
Mol-Gew.
~66 kDa
~66 kDa
Aufgereinigt durch
heat shock fractionation
Ursprung
New Zealand origin
Gehalt an freien Fettsäuren
≤0.05% (NEFA)
Verunreinigungen
essentially globulin free
≤3 EU/mg endotoxin
Asche
<2%
Verlust
≤5%
pH-Wert
7.0
Löslichkeit
water: soluble (40 mg/ml)
Kationenspuren
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
Fremdaktivität
protease ≤0.005 U/mg
Lagertemp.
2-8°C
Biochem./physiol. Wirkung
Bestimmte konformative und Primärsequenz-Epitope von BSA sind vermutete Allergene bei Menschen mit Rindfleisch- und Milchallergien.
Angaben zur Herstellung
Serumalbumin kann auch als Fraktion V bezeichnet werden. Diese Bezeichnungskonvention stammt aus der ursprünglichen Cohn-Methode zur Fraktionierung von Serumproteinen mittels kalter Ethanolfällung. Serumalbumin wurde in der fünften Ethanolfraktion bei der Cohn′schen Methode gefunden. Seither wird Serumalbumin von manchen als „Fraktion V“ bezeichnet, gleichgültig wie es gewonnen wurde. Andere verwenden diese Bezeichnung für Serumalbumin, das durch Ethanolfraktionierungsmethoden gewonnen wurde, die stark modifiziert wurden, seit die ursprüngliche Cohn-Methode beschrieben wurde. Sigma-Aldrich produziert und vertreibt Serumalbumine, die unter Anwendung verschiedener Primärmethoden, einschließlich der ursprünglichen Cohn-Fraktionierungsmethode, modifizierter Ethanolfraktionierungsmethoden, Hitzeschockfraktionierung und Chromatographie aufgereinigt wurden. Weitere Aufbereitungsschritte umfassen ggf. Kristallisierung oder Aktivkohlefiltration.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)