Wichtige Dokumente
SMB01383
PhIP
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
2-Amino-1-methyl-6-phenylimidazo[4,5-b]pyridine
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Versandbedingung
2-8°C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NC1=NC2=NC=C(C3=CC=CC=C3)C=C2N1C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)