SMB01368
Octahydrocurcumin
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
Hexahydrobisdemethoxycurcumin, Hexahydrocurcuminol, OHC
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C21H28O6/c1-26-20-11-14(5-9-18(20)24)3-7-16(22)13-17(23)8-4-15-6-10-19(25)21(12-15)27-2/h5-6,9-12,16-17,22-25H,3-4,7-8,13H2,1-2H3/t16-,17-/m0/s1
InChIKey
OELMAFBLFOKZJD-IRXDYDNUSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)