SMB01360
1-MethylpseudoUridine
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1-Methyl-5-β-D-ribofuranosyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, N1-Methylpseudouridine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C10H14N2O6/c1-12-2-4(9(16)11-10(12)17)8-7(15)6(14)5(3-13)18-8/h2,5-8,13-15H,3H2,1H3,(H,11,16,17)/t5-,6-,7-,8+/m1/s1
InChIKey
UVBYMVOUBXYSFV-XUTVFYLZSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)