Wichtige Dokumente
SMB01348
Dihydrocortisol
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
5β-Pregnane-11β,17α,21-triol-3,20-dione, 11β,17,21-Trihydroxy-5β-pregnane-3,20-dione, 11β,17α,21-Trihydroxy-5β-pregnane-3,20-dione, 5β-Dihydrocortisol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[C@]1([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@H](CC3)CC(=O)CC4)C)[C@H](C2)O)CC1)C)C(=O)CO
InChI
1S/C21H32O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h12,14-16,18,22,24,26H,3-11H2,1-2H3/t12-,14+,15+,16+,18-,19+,20+,21+/m1/s1
InChIKey
ACSFOIGNUQUIGE-AIPUTVCKSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1A - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)