Wichtige Dokumente
SMB01325
Albendazolsulfoxid
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
Albendazoloxid, Albendazol-sulfoxid, Ricobendazole, [5-(Propan-1-sulfinyl)-1H-benzoimidazol-2-yl]-carbaminsäure-methylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Modulation and Signaling
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
solid
Farbe
white to beige
Eignung
HPTLC
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCS(=O)c1ccc2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1
InChI
1S/C12H15N3O3S/c1-3-6-19(17)8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)18-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)
InChIKey
VXTGHWHFYNYFFV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Adrenal gland,spleen,male reproductive organs,Blood
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)