Wichtige Dokumente
SMB00969
(E)-10-Hydroxyamitriptylin
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
Amitriptylin-Metabolit, (±)-E-10-hydroxyliert-, (±)-(E)-5-[3-(Dimethylamino)-propyliden]-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-10-ol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Methode(n)
HPLC: suitable
Farbe
white to yellow
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN(C)CC\C=C1/c2ccccc2CC(O)c3ccccc13
InChI
1S/C20H23NO/c1-21(2)13-7-12-17-16-9-4-3-8-15(16)14-20(22)19-11-6-5-10-18(17)19/h3-6,8-12,20,22H,7,13-14H2,1-2H3/b17-12+
InChIKey
GHWBJXOKAFHZAI-SFQUDFHCSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)