SMB00940
3-Hydroxyhippuric acid
≥95% (NMR)
Synonym(e):
3-Hydroxyhippuric acid, (3-Hydroxybenzamido)acetic acid, (3-Hydroxybenzoylamino)acetic acid, 3-Hydroxybenzoylglycine, N-(3-Hydroxybenzoyl)glycine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (NMR)
Form
solid
Farbe
white to pale yellow
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)CNC(=O)C1=CC=CC(O)=C1
InChI
1S/C9H9NO4/c11-7-3-1-2-6(4-7)9(14)10-5-8(12)13/h1-4,11H,5H2,(H,10,14)(H,12,13)
InChIKey
XDOFWFNMYJRHEW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Can be used in Metabolomics and Biochemical research
- High-quality compound suitable for multiple research applications
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)