SMB00938
Dimethyl-L-arginine
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
Dimethyl-L-arginine, (S)-2-Amino-5-(3,3-dimethylguanidino)pentanoic acid, Asymmetric dimethylarginine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
powder
Farbe
off-white
Lagertemp.
room temp
InChI
1S/C8H18N4O2/c1-12(2)8(10)11-5-3-4-6(9)7(13)14/h6H,3-5,9H2,1-2H3,(H2,10,11)(H,13,14)/t6-/m0/s1
InChIKey
YDGMGEXADBMOMJ-LURJTMIESA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Ideal for biochemical and metabolomics studies
- High purity product for research applications
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)