SMB00929
5′-Hydroxy carvedilol
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
5′-Hydroxy carvedilol, 3-[2-[[3-(9H-Carbazol-4-yloxy)-2-hydroxypropyl]amino]ethoxy]-4-methoxyphenol, 5′-Hydroxyphenyl carvedilol, 5′-Hydroxyphenylcarvedilol, 5′-OH carvedilol, 5-Hydroxycarvedilol, 5OHC, BM-140830, Carvedilol metabolite M5
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: soluble, clear, colorless
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C24H26N2O5/c1-29-21-10-9-16(27)13-23(21)30-12-11-25-14-17(28)15-31-22-8-4-7-20-24(22)18-5-2-3-6-19(18)26-20/h2-10,13,17,25-28H,11-12,14-15H2,1H3
InChIKey
PVUVZUBTCLBJMT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Zielorgane
Liver,spleen,Adrenal gland,Uterus (including cervix)
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)