Wichtige Dokumente
S1250010
Stanozolol-Unreinheit A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
17α-Methylandrostan-17β-ol-3-on, 17α-Methyldihydrotestosterone, 17β-Hydroxy-17α-methyl-5α-androstan-3-on, 5α-Androstan-17α-methyl-17β-ol-3-on, Mestanolon, Methylandrostanolon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
stanozolol
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C20H32O2/c1-18-9-6-14(21)12-13(18)4-5-15-16(18)7-10-19(2)17(15)8-11-20(19,3)22/h13,15-17,22H,4-12H2,1-3H3/t13-,15+,16-,17-,18-,19-,20-/m0/s1
InChIKey
WYZDXEKUWRCKOB-YDSAWKJFSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1A
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)