Wichtige Dokumente
RDD040
Natriumdodecylsulfat
BioReagent, suitable for electrophoresis, for molecular biology, ≥98.5% (GC), free-flowing, Redi-Dri™
Synonym(e):
Dodecylsulfat Natriumsalz, Laurylsulfat Natriumsalz, Natriumlaurylsulfat, SDS
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for molecular biology
free-flowing
Qualitätsniveau
Beschreibung
anionic
Produktlinie
BioReagent
Redi-Dri™
Assay
≥98.5% (GC)
Mol-Gew.
micellar 18,000
Aggregatnummer
62
Methode(n)
electrophoresis: suitable
CMC
7-10 mM (20-25°C)
mp (Schmelzpunkt)
204-207 °C (lit.)
Übergangstemp.
cloud point >100 °C
Löslichkeit
water: soluble
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤500 ppm
phosphate (PO43-): ≤10 ppm
Kationenspuren
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
Absorption
≤0.1 at 260 at 3%
≤0.1 at 280 at 3%
HLB
40
Eignung
suitable for electrophoresis
Fremdaktivität
DNase, RNase, none detected
SMILES String
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChIKey
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- in chromatin immunoprecipitation
- in SDS-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE)
- as a component of radioimmunoprecipitation assay buffer for immunoblotting
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Vergleichbares Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
338.0 °F
Flammpunkt (°C)
170 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.