QC1088
Chrom VI – WP
certified reference material
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
ampule of 20 mL
Hersteller/Markenname
RTC QCI-034-3
Konzentration
100% in H2O
Methode(n)
AAS: suitable
ICP: suitable
Anwendung(en)
environmental
Format
matrix material
Lagertemp.
2-30°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Sonstige Hinweise
Analyt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)