Merck
PSRI09K
Brechungsindex-Standard bei 20 °C, 25 °C und 30 °C
Nominal RI Value 1.5440 at 25 °C, in 5 x 10mL Tamper-Evident Glass Vials
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
in 5 x 10mL Tamper-Evident Glass Vials
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Paragon Scientific Ltd
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Piktogramme
Environment
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
174.2 °F
Flammpunkt (°C)
79 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)