PHR8988
Morphin-verwandte Verbindung A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
Morphin-N-oxid, Genomorphin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1448016
Verpackung
pkg of 25MG
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
[N]1(=O)([C@H]2[C@H]3[C@@]4([C@@H](Oc5c4c(ccc5O)C2)[C@H](C=C3)O)CC1)C
InChI
1S/C17H19NO4/c1-18(21)7-6-17-10-3-5-13(20)16(17)22-15-12(19)4-2-9(14(15)17)8-11(10)18/h2-5,10-11,13,16,19-20H,6-8H2,1H3/t10-,11+,13-,16-,17-,18?/m0/s1
InChIKey
AMAPEXTUMXQULJ-APQDOHRLSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Empfohlene Produkte
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)