Wichtige Dokumente
PHR8923
Doxepin-verwandte Verbindung C
Synonym(e):
Nordoxepin -hydrochlorid, 11(6H)-[3-(Methylamino)-propyliden]-dibenz[b,e]oxepin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1225533
Beschreibung
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API-Familie
doxepin
Form
solid
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
SMILES String
Cl.CNCC\C=C1/c2ccccc2COc3ccccc13
InChI
1S/C18H19NO.ClH/c1-19-12-6-10-16-15-8-3-2-7-14(15)13-20-18-11-5-4-9-17(16)18;/h2-5,7-11,19H,6,12-13H2,1H3;1H/b16-10+;
InChIKey
GNPPEZGJRSOKRE-QFHYWFJHSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)