PHR8850
Amobarbital
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
Amobarbital
About This Item
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
API-Familie
amobarbital
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
-10 to -25°C
InChI
1S/C11H18N2O3/c1-4-11(6-5-7(2)3)8(14)12-10(16)13-9(11)15/h7H,4-6H2,1-3H3,(H2,12,13,14,15,16)
InChIKey
VIROVYVQCGLCII-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)