PHR8793
N-[(1R,3r,5S)-9-Methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-1H-indazol-3-carboxamid
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
1-Desmethyl granisetron, endo-N-(9-Methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl)-1H-indazole-3-carboxamide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
API-Familie
granisetron
Verpackung
pkg of 50MG
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
-10 to -25°C
InChI
1S/C17H22N4O/c1-21-12-5-4-6-13(21)10-11(9-12)18-17(22)16-14-7-2-3-8-15(14)19-20-16/h2-3,7-8,11-13H,4-6,9-10H2,1H3,(H,18,22)(H,19,20)
InChIKey
GHVQAOGYNZNTIA-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)