Wichtige Dokumente
PHR8730
Lamotrigin-verwandte Verbindung D
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
N-[5-Amino-6-(2,3-dichlorphenyl)-1,2,4-triazin-3-yl]-2,3-dichlor-benzamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
API-Familie
lamotrigine
Form
solid
Verpackung
pkg of 20 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
SMILES String
O=C(C1=C(Cl)C(Cl)=CC=C1)NC2=NC(N)=C(N=N2)C3=CC=CC(Cl)=C3Cl
InChI
1S/C16H9Cl4N5O/c17-9-5-1-3-7(11(9)19)13-14(21)22-16(25-24-13)23-15(26)8-4-2-6-10(18)12(8)20/h1-6H,(H3,21,22,23,25,26)
InChIKey
RDUGDEWOUWFKPL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)