Wichtige Dokumente
PHR8644
Epitestosteron
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
17α-Hydroxy-4-androsten-3-one, 4-Androsten-17α-ol-3-one, cis-Testosterone, Isotestosterone
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 100MG
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](O)CC[C@@]24[H]
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-17,21H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17+,18-,19-/m0/s1
InChIKey
MUMGGOZAMZWBJJ-KZYORJDKSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)