PHR3869
Benzalkonium chloride (C14)
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
Benzyldimethyltetradecylammonium chloride, Dibactol, N-Benzyl-N,N-dimethyltetradecylammonium chloride, Tetradecyldimethylbenzylammonium chloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
API-Familie
benzalkonium chloride
Verpackung
pkg of 100MG
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Cl-].[N+](CCCCCCCCCCCCCC)(Cc1ccccc1)(C)C
InChI
1S/C23H42N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-21-24(2,3)22-23-19-16-15-17-20-23;/h15-17,19-20H,4-14,18,21-22H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
OCBHHZMJRVXXQK-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)