PHR3712
Gatifloxacin Related Compound D
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
1-Cyclopropyl-6-fluoro-8-methoxy-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1288441
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C18H20FN3O4/c1-26-17-14-11(8-13(19)15(17)21-6-4-20-5-7-21)16(23)12(18(24)25)9-22(14)10-2-3-10/h8-10,20H,2-7H2,1H3,(H,24,25)
InChIKey
XJCSNIFKGXSDGN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)