Wichtige Dokumente
PHR3701
(S)-4-(4-Aminobenzyl)-2(1H)-Oxazolidinon
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
(4S)-4-[(4-Aminophenyl)-methyl]-2-oxazolidinon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1727009
Verpackung
pkg of 50MG
mp (Schmelzpunkt)
107-111 °C
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Nc1ccc(C[C@H]2COC(=O)N2)cc1
InChI
1S/C10H12N2O2/c11-8-3-1-7(2-4-8)5-9-6-14-10(13)12-9/h1-4,9H,5-6,11H2,(H,12,13)/t9-/m0/s1
InChIKey
WNAVSKJKDPLWBD-VIFPVBQESA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable