PHR3666
(1R,3r,5S,8s)-3-[[(2RS)-3-Hydroxy-2-phenylpropanoyl]-oxy]-8-methyl-8-(1-methylethyl)-8-azoniabicyclo[3.2.1]octan-bromid
pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
(1R,3r,5S,8s)-3-[[(2RS)-3-Hydroxy-2-phenylpropanoyl]oxy]-8-methyl-8-(1-methylethyl)-8-azoniabicyclo[3.2.1]octane bromide
About This Item
Qualitätsniveau
Qualität
pharmaceutical secondary standard
Agentur
traceable to EP I0361000
traceable to USP 1347529
API-Familie
ipratropium
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 30 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)