PHR3656
Gluconolactone
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
1,5-Gluconolactone, D-(+)-Glucono-δ-lactone
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 200MG
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O1C(C(C(C(C1=O)O)O)O)CO
InChI
1S/C6H10O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-5,7-10H,1H2
InChIKey
PHOQVHQSTUBQQK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)