PHR3420
Hydroxocobalamin Chloride
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. H1428000
traceable to USP 1324319
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Mol-Gew.
1382.8
Verpackung
pkg of 3x200 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
-10 to -25°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)