Wichtige Dokumente
PHR3296
Cefuroxim-Axetil
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
[6R-[6α,7β(Z)]]-3-[[((Aminocarbonyl)-oxy]-methyl]-7-[[2-furanyl-(methoxyimino)-acetyl]-amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure- 1-(acetyloxy)-ethylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to BP 502
traceable to Ph. Eur. C0694990
traceable to USP 1098220
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 700 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
SMILES String
O=C1[C@@H](NC(/C(C2=CC=CO2)=N\OC)=O)[C@]3([H])N1C(C(OC(C)OC(C)=O)=O)=C(COC(N)=O)CS3
InChI
1S/C20H22N4O10S/c1-9(25)33-10(2)34-19(28)15-11(7-32-20(21)29)8-35-18-14(17(27)24(15)18)22-16(26)13(23-30-3)12-5-4-6-31-12/h4-6,10,14,18H,7-8H2,1-3H3,(H2,21,29)(H,22,26)/b23-13-/t10?,14-,18-/m1/s1
InChIKey
KEJCWVGMRLCZQQ-YJBYXUATSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)