Wichtige Dokumente
PHR3189
Isobutylacetat
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
Essigsäure-isobutylester, Isobutylacetat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1347802
Dampfdichte
>4 (vs air)
Dampfdruck
15 mmHg ( 20 °C)
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Selbstzündungstemp.
793 °F
Expl.-Gr.
10.5 %
Verpackung
pkg of 1.2 mL
Brechungsindex
n20/D 1.39 (lit.)
bp
115-117 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−99 °C (lit.)
Dichte
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CC(C)COC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(2)4-8-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
InChIKey
GJRQTCIYDGXPES-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
71.6 °F
Flammpunkt (°C)
22 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)