PHR3030
Lomustin-verwandte Verbindung B
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
1-(2-Chlorethyl)-3-cyclohexyl-harnstoff, N-(2-Chloroethyl)-N′-cyclohexyl-harnstoff
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1369431
API-Familie
lomustine
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClCCNC(=O)NC1CCCCC1
InChI
1S/C9H17ClN2O/c10-6-7-11-9(13)12-8-4-2-1-3-5-8/h8H,1-7H2,(H2,11,12,13)
InChIKey
BIOZXMXBLXQEBQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)