PHR3001
Atazanavir-verwandte Verbindung A
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
(2S)-2-[(Methoxycarbonyl)-amino]-3,3-dimethyl-butansäure, N-Methoxycarbonyl-3-methyl-L-valin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1044356
API-Familie
atazanavir
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N([C@@H](C(C)(C)C)C(=O)O)C(=O)OC
InChI
1S/C8H15NO4/c1-8(2,3)5(6(10)11)9-7(12)13-4/h5H,1-4H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m1/s1
InChIKey
NWPRXAIYBULIEI-RXMQYKEDSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)