PHR2929
Balsalazide Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
(E)-5-[(p-Carboxyphenyl)azo]-2-salicylic acid disodium salt, 5-[(1E)-2-(4-Carboxyphenyl)diazenyl]-2-hydroxybenzoic acid disodium salt
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1048266
Beschreibung
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API-Familie
balsalazide
Form
solid
Verpackung
pkg of 100 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)