PHR2923
Betadex-Sulfobutylether-Natrium
Synonym(e):
β-Cyclodextrin-sulfobutylether Natriumsalze
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1065550
Beschreibung
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API-Familie
betadex
Verpackung
pkg of 1 g
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C50H86O41S2.2Na/c51-9-16-36-23(57)29(63)45(78-16)86-38-18(11-53)80-47(31(65)25(38)59)88-40-20(13-55)82-49(33(67)27(40)61)90-42-22(15-76-5-1-3-7-92(70,71)72)84-50(43(35(42)69)77-6-2-4-8-93(73,74)75)91-41-21(14-56)83-48(34(68)28(41)62)89-39-19(12-54)81-46(32(66)26(39)60)87-37-17(10-52)79-44(85-36)30(64)24(37)58;;/h16-69H,1-15H2,(H,70,71,72)(H,73,74,75);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
RGQYVQYXCZODQW-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)