Wichtige Dokumente
PHR2917
Zinksulfat
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
Zinksulfat Monohydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1724769
Beschreibung
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API-Familie
zinc sulfate
Form
solid
Verpackung
pkg of 1 g
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;/h(H2,1,2,3,4);1H2;/q;;+2/p-2
InChIKey
RNZCSKGULNFAMC-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)