PHR2864
Fenofibrat-verwandte Verbindung A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
4-Chlor-4′-hydroxy-benzophenon, (4-Chlorphenyl)(4-hydroxyphenyl)-methanon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1269607
API-Familie
fenofibrate
Form
solid
Verpackung
pkg of 50 mg
bp
257 °C/13 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
175-178 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C13H9ClO2/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8,15H
InChIKey
RUETVLNXAGWCDS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)